Imprimer
Boc-DL-Leucinol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR941390-1G OR941390-5G
APOSOR941390-1GEA 219 EUR
APOSOR941390-1G APOSOR941390-5G
Boc-DL-Leucinol 97%
Boc-DL-Leucinol
Formule: C₁₁H₂₃NO₃
MW: 217.305 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01883028
Numéro CAS: 142121-48-0