Imprimer
N,5-Dimethylpyridin-2-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR941253-1G OR941253-250MG
APOSOR941253-1GEA 74.1 EUR
APOSOR941253-1G APOSOR941253-250MG
N,5-Dimethylpyridin-2-amine 95%
N,5-Dimethylpyridin-2-amine
Formule: C₇H₁₀N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06411230
Numéro CAS: 45715-13-7