Imprimer
1-Chloro-4-cyclopropoxybenzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR941227-1G OR941227-250MG
APOSOR941227-1GEA 734 EUR
APOSOR941227-1G APOSOR941227-250MG
1-Chloro-4-cyclopropoxybenzene 95%
1-Chloro-4-cyclopropoxybenzene
Formule: C₉H₉ClO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17000492
Numéro CAS: 17204-68-1