Imprimer
N-Methyl-2-nitrobenzylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR941225-1G OR941225-5G
APOSOR941225-1GEA 85.7 EUR
APOSOR941225-1G APOSOR941225-5G
N-Methyl-2-nitrobenzylamine 97%
N-Methyl-2-nitrobenzylamine
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039891
Numéro CAS: 56222-08-3