Imprimer
2H-Benzo[e][1,3]oxazine-2,4(3H)-dione 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Carsalam
OR941085-100G OR941085-25G
APOSOR941085-100GEA 177 EUR
APOSOR941085-100G APOSOR941085-25G
2H-Benzo[e][1,3]oxazine-2,4(3H)-dione 95%
2H-Benzo[e][1,3]oxazine-2,4(3H)-dione
Formule: C₈H₅NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00600566
Numéro CAS: 2037-95-8