Imprimer
1-(2-Methyl-4-nitrophenyl)ethanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR941050-1G OR941050-250MG
APOSOR941050-1GEA 295 EUR
APOSOR941050-1G APOSOR941050-250MG
1-(2-Methyl-4-nitrophenyl)ethanone 95%
1-(2-Methyl-4-nitrophenyl)ethanone
Formule: C₉H₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21363017
Numéro CAS: 77344-68-4