Imprimer
(S)-Piperidin-3-ol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR940988-5G OR940988-25G
APOSOR940988-5GEA 202 EUR
APOSOR940988-5G APOSOR940988-25G
(S)-Piperidin-3-ol 95%
(S)-Piperidin-3-ol
Formule: C₅H₁₁NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08669819
Numéro CAS: 24211-55-0