Imprimer
3-Bromocinnolin-4-ol > 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR940970-1G OR940970-250MG
APOSOR940970-1GEA 296 EUR
APOSOR940970-1G APOSOR940970-250MG
3-Bromocinnolin-4-ol > 97%
3-Bromocinnolin-4-ol
Formule: C₈H₅BrN₂O
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD20921550
Numéro CAS: 19419-09-1