Imprimer
3-Methylazetidin-3-ol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR940936-1G OR940936-250MG
APOSOR940936-1GEA 351 EUR
APOSOR940936-1G APOSOR940936-250MG
3-Methylazetidin-3-ol 95%
3-Methylazetidin-3-ol
Formule: C₄H₉NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD10565787
Numéro CAS: 256931-54-1
ONU: 1759
ADR: 8,III