Imprimer
4-[Ethyl(methyl)carbamoyl]benzeneboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-[(N-Ethyl-N-methylamino)carbonyl]benzeneboronic acid
OR9409-1G OR9409-5G
APOSOR9409-1GEA 163 EUR
APOSOR9409-1G APOSOR9409-5G
4-[Ethyl(methyl)carbamoyl]benzeneboronic acid 98%
4-[Ethyl(methyl)carbamoyl]benzeneboronic acid
Formule: C₁₀H₁₄BNO₃
MW: 207.034 g/mol
Numéro MDL: MFCD08056368
Numéro CAS: 871333-04-9