Methyl 2-[3-(aminomethyl)phenyl]acetate hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms:
Methyl 2-(3-(aminomethyl)phenyl)acetate hydrochloride
OR940759-1G
OR940759-250MG
APOSOR940759-1GEA
763
EUR
APOSOR940759-1G
APOSOR940759-250MG
Methyl 2-[3-(aminomethyl)phenyl]acetate hydrochloride 95%
Methyl 2-[3-(aminomethyl)phenyl]acetate hydrochloride
Formule:
C₁₀H₁₃NO₂·ClH |
Numéro MDL:
MFCD09953145 Numéro CAS: 197792-60-2 |