Ethyl 2-(cyclopropylamino)acetate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR940640-1G
OR940640-250MG
APOSOR940640-1GEA
377
EUR
APOSOR940640-1G
APOSOR940640-250MG
Ethyl 2-(cyclopropylamino)acetate 95%
Ethyl 2-(cyclopropylamino)acetate
Formule:
C₇H₁₃NO₂ |
Numéro MDL:
MFCD11149655 Numéro CAS: 71922-62-8 |