Imprimer
2-Chloro-4,5-dimethyl-1,3-thiazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-4,5-dimethylthiazole
OR940618-1G OR940618-5G
APOSOR940618-1GEA 284 EUR
APOSOR940618-1G APOSOR940618-5G
2-Chloro-4,5-dimethyl-1,3-thiazole 95%
2-Chloro-4,5-dimethyl-1,3-thiazole
Formule: C₅H₆ClNS
MW: 147.626 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17249933
Numéro CAS: 56355-41-0