Imprimer
2-(Methoxycarbonyl)isonicotinic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR939996-1G OR939996-250MG
APOSOR939996-1GEA 174 EUR
APOSOR939996-1G APOSOR939996-250MG
2-(Methoxycarbonyl)isonicotinic acid 95%
2-(Methoxycarbonyl)isonicotinic acid
Formule: C₈H₇NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00661398
Numéro CAS: 24195-10-6