Imprimer
Ethyl 2,2-dichloro-3-oxobutanoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR939947-250MG OR939947-5G
APOSOR939947-250MGEA 364 EUR
APOSOR939947-250MG APOSOR939947-5G
Ethyl 2,2-dichloro-3-oxobutanoate 95%
Ethyl 2,2-dichloro-3-oxobutanoate
Formule: C₆H₈Cl₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00129136
Numéro CAS: 6134-66-3