Imprimer
Hex-5-yn-1-amine 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: hex-5-yn-1-amine
OR939942-250MG OR939942-1G OR939942-5G
APOSOR939942-250MGEA 223 EUR
APOSOR939942-250MG APOSOR939942-1G APOSOR939942-5G
Hex-5-yn-1-amine 96%
Hex-5-yn-1-amine
Formule: C₆H₁₁N
MW: 97.158 g/mol
Point d'ébullition: 144 °C (760 mm Hg)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09923614
Numéro CAS: 15252-45-6
ONU: 2733
ADR: 3+8 III