Imprimer
Ethyl 2-((methoxycarbonyl)amino)acetate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR939896-100MG OR939896-250MG OR939896-500MG
APOSOR939896-100MGEA 190 EUR
APOSOR939896-100MG APOSOR939896-250MG APOSOR939896-500MG
Ethyl 2-((methoxycarbonyl)amino)acetate 95%
Ethyl 2-((methoxycarbonyl)amino)acetate
Formule: C₆H₁₁NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03384670
Numéro CAS: 5602-94-8