Imprimer
4-Bromo-2-methyl-2H-1,2,3-triazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR939839-100MG OR939839-1G OR939839-250MG OR939839-5G
APOSOR939839-100MGEA 0 EUR
APOSOR939839-100MG APOSOR939839-1G APOSOR939839-250MG APOSOR939839-5G
4-Bromo-2-methyl-2H-1,2,3-triazole 95%
4-Bromo-2-methyl-2H-1,2,3-triazole
Formule: C₃H₄BrN₃
Point d'ébullition: 161…162 °C
Point de fusion: 22 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD23378485
Numéro CAS: 16681-67-7