Imprimer
5-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR939642-1G OR939642-250MG
APOSOR939642-1GEA 348 EUR
APOSOR939642-1G APOSOR939642-250MG
5-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 95%
5-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Formule: C₉H₁₀N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06804518
Numéro CAS: 41959-45-9