Imprimer
5-(Bromomethyl)isoxazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR939638-1G OR939638-250MG
APOSOR939638-1GEA 1250 EUR
APOSOR939638-1G APOSOR939638-250MG
5-(Bromomethyl)isoxazole 95%
5-(Bromomethyl)isoxazole
Formule: C₄H₄BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08669517
Numéro CAS: 69735-35-9