Imprimer
Ethylhydrazine hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR939620-1G OR939620-5G
APOSOR939620-1GEA 95.7 EUR
APOSOR939620-1G APOSOR939620-5G
Ethylhydrazine hydrochloride 95%
Ethylhydrazine hydrochloride
Formule: C₂H₈N₂·ClH
Point de fusion: 148…149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01722460
Numéro CAS: 18413-14-4
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III