Imprimer
2-Chloro-5-hydroxyisonicotinaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR939481-100MG OR939481-250MG
APOSOR939481-100MGEA 98.6 EUR
APOSOR939481-100MG APOSOR939481-250MG
2-Chloro-5-hydroxyisonicotinaldehyde 97%
2-Chloro-5-hydroxyisonicotinaldehyde
Formule: C₆H₄ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13189121
Numéro CAS: 1060804-53-6