Imprimer
3-Methyl-3-phenylbutanal 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR939467-1G OR939467-250MG
APOSOR939467-1GEA 859 EUR
APOSOR939467-1G APOSOR939467-250MG
3-Methyl-3-phenylbutanal 95%
3-Methyl-3-phenylbutanal
Formule: C₁₁H₁₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00156879
Numéro CAS: 6325-41-3