Imprimer
2,6-Dichloro-4-methoxyaniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR939452-1G OR939452-250MG
APOSOR939452-1GEA 95.7 EUR
APOSOR939452-1G APOSOR939452-250MG
2,6-Dichloro-4-methoxyaniline 95%
2,6-Dichloro-4-methoxyaniline
Formule: C₇H₇Cl₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00115065
Numéro CAS: 6480-66-6