1-Methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR939395-1G
OR939395-250MG
APOSOR939395-1GEA
895
EUR
APOSOR939395-1G
APOSOR939395-250MG
1-Methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid 95%
1-Methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid
Formule:
C₄H₅N₃O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08689473 Numéro CAS: 16681-71-3 |