Imprimer
(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)methanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR939388-1G OR939388-250MG
APOSOR939388-1GEA 139 EUR
APOSOR939388-1G APOSOR939388-250MG
(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)methanol 95%
(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)methanol
Formule: C₆H₉NOS
MW: 143.207 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12198452
Numéro CAS: 99839-16-4