Imprimer
Ethyl 2-methyl-4h-furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR939371-1G OR939371-250MG
APOSOR939371-1GEA 667 EUR
APOSOR939371-1G APOSOR939371-250MG
Ethyl 2-methyl-4h-furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate 95%
Ethyl 2-methyl-4h-furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₁NO₃
MW: 193.199 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00179150
Numéro CAS: 80709-78-0