Imprimer
Ethyl 2-(cyclopropylsulphonyl)acetate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR939223-1G OR939223-250MG
APOSOR939223-1GEA 632 EUR
APOSOR939223-1G APOSOR939223-250MG
Ethyl 2-(cyclopropylsulphonyl)acetate 95%
Ethyl 2-(cyclopropylsulphonyl)acetate
Formule: C₇H₁₂O₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20233368
Numéro CAS: 1349719-17-0