Imprimer
6-Chlorobenzo[d]thiazol-2(3H)-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR939213-1G OR939213-250MG
APOSOR939213-1GEA 0 EUR
APOSOR939213-1G APOSOR939213-250MG
6-Chlorobenzo[d]thiazol-2(3H)-one 95%
6-Chlorobenzo[d]thiazol-2(3H)-one
Formule: C₇H₄ClNOS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07783782
Numéro CAS: 62266-81-3