Imprimer
3,5-Dichloro-L-phenylalanine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR939204-1G OR939204-250MG OR939204-500MG
APOSOR939204-1GEA 236 EUR
APOSOR939204-1G APOSOR939204-250MG APOSOR939204-500MG
3,5-Dichloro-L-phenylalanine 97%
3,5-Dichloro-L-phenylalanine
Formule: C₉H₉Cl₂NO₂
MW: 234.079 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07372031
Numéro CAS: 13990-04-0