Imprimer
Ethyl 2,2,2-triethoxyacetate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR939203-1G OR939203-250MG OR939203-5G
APOSOR939203-1GEA 58 EUR
APOSOR939203-1G APOSOR939203-250MG APOSOR939203-5G
Ethyl 2,2,2-triethoxyacetate
Ethyl 2,2,2-triethoxyacetate
Formule: C₁₀H₂₀O₅
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00449653
Numéro CAS: 57267-03-5