Imprimer
1,3-Dichloro-2,2-dimethoxypropane 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR939103-1G OR939103-250MG
APOSOR939103-1GEA 134 EUR
APOSOR939103-1G APOSOR939103-250MG
1,3-Dichloro-2,2-dimethoxypropane 95%
1,3-Dichloro-2,2-dimethoxypropane
Formule: C₅H₁₀Cl₂O₂
MW: 173.038 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00130264
Numéro CAS: 6626-57-9