Imprimer
2-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-5-ol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR939089-1G OR939089-250MG
APOSOR939089-1GEA 348 EUR
APOSOR939089-1G APOSOR939089-250MG
2-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-5-ol 98%
2-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-5-ol
Formule: C₈H₈N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12031291
Numéro CAS: 41292-66-4