Imprimer
2-Chloro-N-pyridin-2-ylacetamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR939010-1G OR939010-5G
APOSOR939010-1GEA 261 EUR
APOSOR939010-1G APOSOR939010-5G
2-Chloro-N-pyridin-2-ylacetamide 95%
2-Chloro-N-pyridin-2-ylacetamide
Formule: C₇H₇ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023426
Numéro CAS: 5221-37-4