Imprimer
1-Methyl-DL-proline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR938983-1G OR938983-250MG OR938983-500MG
APOSOR938983-1GEA 654 EUR
APOSOR938983-1G APOSOR938983-250MG APOSOR938983-500MG
1-Methyl-DL-proline 97%
1-Methyl-DL-proline
Formule: C₆H₁₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01605583
Numéro CAS: 68078-09-1