Imprimer
2-Ethylbenzyl alcohol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR938868-1G OR938868-5G
APOSOR938868-1GEA 30.1 EUR
APOSOR938868-1G APOSOR938868-5G
2-Ethylbenzyl alcohol 95%
2-Ethylbenzyl alcohol
Formule: C₉H₁₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093889
Numéro CAS: 767-90-8