Imprimer
N-Formyl-4-(methylamino)benzoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR938759-1G OR938759-5G
APOSOR938759-1GEA 319 EUR
APOSOR938759-1G APOSOR938759-5G
N-Formyl-4-(methylamino)benzoic acid 95%
N-Formyl-4-(methylamino)benzoic acid
Formule: C₉H₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00210445
Numéro CAS: 51865-84-0