Imprimer
2-Toluenesulphonyl isocyanate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR938567-1G OR938567-25G OR938567-5G
APOSOR938567-1GEA 125 EUR
APOSOR938567-1G APOSOR938567-25G APOSOR938567-5G
2-Toluenesulphonyl isocyanate 95%
2-Toluenesulphonyl isocyanate
May form small amount of sediment
Formule: C₈H₇NO₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037045
Numéro CAS: 32324-19-9