Imprimer
4-Cyano-4-(phenylcarbonothioylthio)pentanoic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Cyano-4-((phenylcarbonothioyl)thio)pentanoic acid
OR938448-1G OR938448-5G
APOSOR938448-1GEA 60.9 EUR
APOSOR938448-1G APOSOR938448-5G
4-Cyano-4-(phenylcarbonothioylthio)pentanoic acid 98%
4-Cyano-4-(phenylcarbonothioylthio)pentanoic acid
Formule: C₁₃H₁₃NO₂S₂
Point d'ébullition: 473 °C
Point de fusion: 94…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10698690
Numéro CAS: 201611-92-9