Imprimer
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-8-ol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR938375-1G OR938375-250MG
APOSOR938375-1GEA 638 EUR
APOSOR938375-1G APOSOR938375-250MG
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-8-ol 95%
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-8-ol
Formule: C₉H₁₁NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11506139
Numéro CAS: 32999-37-4