Imprimer
6-Chloro-n4,n4-dimethylpyrimidine-2,4-diamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR937559-1G OR937559-5G
APOSOR937559-1GEA 105 EUR
APOSOR937559-1G APOSOR937559-5G
6-Chloro-n4,n4-dimethylpyrimidine-2,4-diamine 95%
6-Chloro-n4,n4-dimethylpyrimidine-2,4-diamine
Formule: C₆H₉ClN₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13188630
Numéro CAS: 1007-11-0