Imprimer
2-Propoxy-pyridine-3-carbaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR937480-1G OR937480-250MG
APOSOR937480-1GEA 319 EUR
APOSOR937480-1G APOSOR937480-250MG
2-Propoxy-pyridine-3-carbaldehyde 97%
2-Propoxy-pyridine-3-carbaldehyde
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.189 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06804561
Numéro CAS: 865278-12-2