Imprimer
2-Cyanobenzyl acetate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR937471-10G OR937471-5G
APOSOR937471-10GEA 109 EUR
APOSOR937471-10G APOSOR937471-5G
2-Cyanobenzyl acetate 95%
2-Cyanobenzyl acetate
Formule: C₁₀H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20265196
Numéro CAS: 38866-59-0