Imprimer
(E)-1-Methoxy-4-(2-nitrovinyl)benzene 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR936372-1G OR936372-25G OR936372-5G
APOSOR936372-1GEA 21.5 EUR
APOSOR936372-1G APOSOR936372-25G APOSOR936372-5G
(E)-1-Methoxy-4-(2-nitrovinyl)benzene 96%
(E)-1-Methoxy-4-(2-nitrovinyl)benzene
Formule: C₉H₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024826
Numéro CAS: 5576-97-6