Imprimer
tert-Butyl 6-methylidene-2-azaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR936150-1G OR936150-500MG
APOSOR936150-1GEA 829 EUR
APOSOR936150-1G APOSOR936150-500MG
tert-Butyl 6-methylidene-2-azaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate
tert-Butyl 6-methylidene-2-azaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₉NO₂
MW: 209.285 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27987242
Numéro CAS: 1630906-30-7