Imprimer
2-Oxaspiro[3.5]nonane-6,8-dione
Fournisseur: Apollo Scientific
OR934727-100MG OR934727-1G OR934727-250MG
APOSOR934727-100MGEA 319 EUR
APOSOR934727-100MG APOSOR934727-1G APOSOR934727-250MG
2-Oxaspiro[3.5]nonane-6,8-dione
2-Oxaspiro[3.5]nonane-6,8-dione
Formule: C₈H₁₀O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27988086
Numéro CAS: 1630907-24-2