Imprimer
tert-Butyl 2-methylidene-7-azaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR933962-10G OR933962-1G OR933962-5G
APOSOR933962-10GEA 1710 EUR
APOSOR933962-10G APOSOR933962-1G APOSOR933962-5G
tert-Butyl 2-methylidene-7-azaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate
tert-Butyl 2-methylidene-7-azaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate
Formule: C₁₄H₂₃NO₂
MW: 237.338 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28502553
Numéro CAS: 1356476-38-4