Imprimer
(R)-1,3'-Bipyrrolidine dihydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR933773-1G OR933773-250MG
APOSOR933773-1GEA 473 EUR
APOSOR933773-1G APOSOR933773-250MG
(R)-1,3'-Bipyrrolidine dihydrochloride 97%
(R)-1,3'-Bipyrrolidine dihydrochloride
Formule: C₈H₁₆N₂·2ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27952641
Numéro CAS: 913702-34-8