Imprimer
tert-Butyl 2-azaspiro[3.4]oct-6-ene-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR933579-1G OR933579-5G
APOSOR933579-1GEA 589 EUR
APOSOR933579-1G APOSOR933579-5G
tert-Butyl 2-azaspiro[3.4]oct-6-ene-2-carboxylate
tert-Butyl 2-azaspiro[3.4]oct-6-ene-2-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₉NO₂
MW: 209.285 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27986984
Numéro CAS: 1638768-92-9