Imprimer
2,6-Diazaspiro[3.4]octane dihydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR933563-1G OR933563-5G
APOSOR933563-1GEA 577 EUR
APOSOR933563-1G APOSOR933563-5G
2,6-Diazaspiro[3.4]octane dihydrochloride
2,6-Diazaspiro[3.4]octane dihydrochloride
Formule: C₆H₁₂N₂·2ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28166283
Numéro CAS: 1630906-93-2